Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Fournisseur
  • Affiner par Fournisseurs
    US Biological (168046) Biorbyt (70844) Abnova (65817)
    Abcam (64734) Origene (40203) Abgent (32751)
    Thermo Scientific (30986) Biotium (30510) Aviva Systems (17603)
    Bioss (10437) Novus Biologicals (9471) Rockland Immunochemical (4670)
    Everest Biotech (3332) Boster Biological Technology (2249) Agrisera (1908)
    BioVision (1734) Immunoreagents (1303) Tonbo (1178)
    Genscript (748) Cayman Chemical (609) QED Bioscience (511)
    AbFrontier (466) Oncogen (455) Biosensis (435)
    MediMabs (222) Gallus Immunotech (167) COLUMBIA BIOSCIENCES CORP (154)
    MP Biomedicals (152) GE Healthcare - Life Sciences (27) G-Biosciences (12)
    Calbiochem (5) Oxford Biotechnology (2) KLINIPATH (PL) (1)
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Anticorps"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
IgGy Antibody Selector – Quickly search hundreds of thousands of antibodies available for purchase from VWR by selecting common antibody features like antigen symbol and name, reactivity, clonality, conjugation, host, and other key factors. Antibodies used to identify and locate intracellular and extracellular proteins in common applications such as Western Blot, ELISA, ImmunoChemistry and Flow Cytometry are all available for your research.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"514229"
Trier par:
Fournisseur:  KLINIPATH (PL)
Description:   Anti-Cytokeratin 7 & 8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CAM 5.2]
UOM:  1 * 1 ml
Fournisseur:  US Biological
Description:   Anti-TNFSF10 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur:  US Biological
Description:   Anti-Trypsinogen Rabbit polyclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase)
UOM:  1 * 5 mg
Fournisseur:  US Biological
Description:   Anti-Trypsin Rabbit polyclonal antibody Biotin
Fournisseur:  US Biological
Description:   Anti-Troponin T, Cardiac Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8.F.291]
Référence Produit: (USBIT8669-16-500)
Fournisseur:  US Biological
Description:   TRYPSIN MAB MO XHU 1 * 500 µG
UOM:  1 * 500 µG
Fournisseur:  US Biological
Description:   Anti-Trefoil Factor 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D811]
Fournisseur:  US Biological
Description:   Anti-MED16 Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 11C899]
UOM:  1 * 100 µl
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 514 229
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant