Imprimer
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Votre recherche pour: Tests
1 117  résultat(s)
SearchResultCount:"1117"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1B1558-KIT)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (GAHK20-1KT)
Fournisseur: Merck
Description: The Glucose (HK) Assay Kit is for the quantitative, enzymatic determination of glucose in food and other material.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Bicinchoninic acid is used for the determination of protein concentration. It is responsible for the making of intense purple complex with cuprous ion...
Référence Produit: (1B1301-KIT)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (M172-1L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le dosage de protéines Bradford est le dosage colorimétrique privilégié pour quantifier la concentration totale en protéines. Basée sur la formation c...
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: Tonbo Biosciences
Description: Les solutions Ghost Dye permettent une discrimination claire des cellules vivantes par rapport aux cellules mortes pour une analyse plus précise de la...
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies
Description: MinION™ Mk1C ― your 'all in one', portable DNA and RNA sequencer.
Fournisseur: Molecular Devices
Description: CatchPoint™ cAMP Fluorescent Assay Kit measures cAMP levels via a competitive immunoassay format. Cell signaling via G protein-coupled receptors (GPCR...
Référence Produit: (CAYM700460-192)
Fournisseur: Cayman Chemical
Description: For the measurement of creatinine levels in plasma and serum.
UOM: 1 * 192 Tests
Référence Produit: (BSBTEK1152)
Fournisseur: BosterBio
Description: Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of mouse S100A9.
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (AVIVOKAO00139)
Fournisseur: Aviva Systems Biology
Description: Aflatoxin Total ELISA Kit
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: Biosensis
Description: The Biosensis ApoE/Aβ Complex ELISA kit is a sandwich ELISA that allows the preferential measurement of ApoE/Aβ complexes. This kit consists of a pre-...
Référence Produit: (BSBTEK0726)
Fournisseur: BosterBio
Description: Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of human CXCL4/PF4.
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: Biosensis
Description: The Biosensis Mouse and Rat proNGF Rapid enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kit is a sandwich ELISA that allows the quantification of rodent fu...
Fournisseur: Biosensis
Description: The Biosensis proNGF Rapid™ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is a sandwich ELISA that allows the quantification of full-length proNGF pro...
Référence Produit: (BSBTEK0806)
Fournisseur: BosterBio
Description: Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of mouse MBL2.
UOM: 1 * 1 KIT
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 1 117
no targeter for Bottom