Imprimer
Votre recherche pour: Perles
72  résultat(s)
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Fournisseur: Merck
Description: Silica particles, MagPrep®
Référence Produit: (1.01899.0050)
Fournisseur: Merck
Description: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre sodocalcique, solide.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Billes légères et économiques en PP formant une couche d’isolation sur la surface du liquide des bains. Les billes ont un diamètre de 20 mm, 275&...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Soda-lime glass, solid.
Certificats. New Product
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bille de broyage, Carbure de tungstène, Ø: 7 mm
promo
Référence Produit: (332124G)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Billes de verre résistantes aux produits chimiques pouvant être utilisées comme billes de mélange, pierres bouillantes ou garnissage pour colonnes de ...
UOM: 1 * 500 g
Fournisseur: VWR Collection
Description: Billes de broyage, Oxyde de zirconium
Référence Produit: (432-0064)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Petites billes adaptées pour une utilisation avec des mélangeurs de type vortex et des homogénéiseurs pour tube.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Solid soda-lime glass.
Fournisseur: Bohlender
Description: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Glass beads in glass bottle, Ø: 0,5 - 0,75 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Référence Produit: (33190.A1)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Céramique
UOM: 1 * 1 kg
Référence Produit: (462-8239)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Billes légères et économiques en PP formant une couche d'isolation sur la surface du liquide des bains. Les billes ont un Ø de 20 mm, 275 billes recou...
UOM: 1 * 300 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom