Imprimer
Votre recherche pour: Sets de transfert
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (HOEFSE282N-2)
Fournisseur: HOEFER ELECTROPHORESIS
Description: Inclut berceau de coulage, ensembles d'attaches de coulage, jeu de joints d'étanchéité et cames. Les plaques de verre, peignes et espaceurs doivent êt...
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (730-0296)
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: Multiple gradient gel caster for casting one to five gels simultaneously.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: Binder clamps, stainless steel
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
Fournisseur: EMBITEC
Description: En PC moulé. Compatible avec le système d'électrophorèse RunOne™.
Référence Produit: (TE44H)
Fournisseur: Cytiva
Description: Gel casting unit, with 2×3 mm and 1×6 mm foam sponges, TE44H
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom