Imprimer
Votre recherche pour: Produits nettoyants
271  résultat(s)
SearchResultCount:"271"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Une gamme de nettoyants, pour le lavage et le rinçage en machine, qui ont été développés pour répondre aux exigences de nettoyage de la verrerie et du...
Fournisseur: Merck
Description: Une gamme de produits pour nettoyage manuel ou en machine, mise au point pour répondre aux besoins de nettoyage de la verrerie et des petits instrumen...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les bidons compacts en PE-HD (845xx.365) sont adaptés aux armoires Miele abritant le système de dosage.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: La contamination par DNase et RNase ruine chaque jour des échantillons coûteux et des protocoles très longs dans les laboratoires de recherche. Nuclea...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: IPASEPT® 70, 1 bidon × 10 L
Référence Produit: (3451.1500)
Fournisseur: Avantor
Description: Application de nettoyage: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
Référence Produit: (88289.360)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
Référence Produit: (2157-04)
Fournisseur: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Description: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Produit liquide prêt à l'emploi, conçu pour stabiliser et protéger les bains d'eau, les circuits de refroidissement, les circuits d’eau et les incubat...
Référence Produit: (94006.1016)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Alcool isopropylique Ph. Eur. 70% V/V avec eau purifiée Ph .Eur. 30% V/V, filtré à 0,2 μm.
UOM: 1 * 6 L
Référence Produit: (7348.5000)
Fournisseur: Avantor
Description: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Certificats.
Référence Produit: (3900.)
Fournisseur: Avantor
Description: Solution de décontamination, Produit nettoyant ProClean
UOM: 1 * 5 L
Référence Produit: (00699030.)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
Référence Produit: (630-2081)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce set de nettoyage et maintenance pour microscopes inclut:
- Liquide de nettoyage des lentilles d'objectifs
- Cotons-tiges (5)
- Chiff...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (3768.1000)
Fournisseur: Avantor
Description: Solution de décontamination, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 271
no targeter for Bottom