Imprimer
Votre recherche pour: Contrôleurs
17  résultat(s)
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Peuvent être employés pour résoudre différents problèmes de régulation, de mesure, de contrôle et de sécurité. Utilisation typique: manteaux chauffant...
Fournisseur: SI Analytics
Description: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Référence Produit: (WINKWRT00117-XX010)
Fournisseur: WINKLER GMBH
Description: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM: null
Référence Produit: (WINKWRT00011-XX010)
Fournisseur: WINKLER GMBH
Description: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM: null
Fournisseur: Industrial Physics
Description: La gaine de régulation de température des coupes de viscosité est un boîtier à double paroi en aluminium anodisé avec niveau à bulles intégré pour que...
Product and/or packaging contains recycled/renewable content
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Contrôleurs électroniques de température au design novateur, utilisables en association avec les modèles MR Hei-Standard (uniquement les modèles ancie...
Référence Produit: (ELET32587-00)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (STUA04807-90)
Fournisseur: Cole Parmer
Description: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Cost-effective control of resistive heating loads.
New Product
Référence Produit: (HUBE10503)
Fournisseur: HUBER
Description: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HUBE9771)
Fournisseur: HUBER
Description: This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WINKWRT00116-XX013)
Fournisseur: WINKLER GMBH
Description: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (VELPF208B0063)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Thermorégulateur numérique nécessaire pour associer le VTF avec un élément PW à 10 dérivations lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs non VEL...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Temperature controller for 600 °C fluidised sand baths, compactible with: fluidised sand bath 01189-50, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Fournisseur: CARBOLITE
Description: These controllers for programmable temperature can use up to eight segments, each segment comprising a ramp followed by a dwell. The dwell may be set ...
Référence Produit: (453-2108)
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Description: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom