Imprimer
Votre recherche pour: Refroidisseurs
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (AGLS401349)
Fournisseur: AGILENT
Description: The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (AGLS400005)
Fournisseur: AGILENT
Description: Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Corning
Description: Ce dispositif de refroidissement sans glace à plate-forme ouverte permet d'accueillir la plupart des modules CoolRack® et CoolSink®.
Fournisseur: Corning
Description: Ces boîtes sont dédiées au transfert des échantillons entre les laboratoires ou sur le terrain.
Fournisseur: Cole Parmer
Description: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Référence Produit: (SIMPM479-24)
Fournisseur: Simport Scientific
Description: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
UOM: 1 * 6 Pce
New Product
Fournisseur: HEATHROW
Description: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
promo
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Ces refroidisseurs conviennent comme accessoire pour empêcher toute surchauffe du bain thermostaté lorsqu'il est raccordé à un thermostat à circulatio...
Fournisseur: DELTA T
Description: Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
Référence Produit: (LEIC14039353599)
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Description: HistoCore Arcadia C is a cold plate holding more than 60/65 cassettes on its large working surface. Cooling efficiency is important, so the cold plate...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (FEAT501003)
Fournisseur: PFM Medical GmbH
Description: This cooling plate allows fast and easy cooling of paraffin blocks. The housing is made from stainless steel and the cooling surface is made of anodis...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (LBMI205600)
Fournisseur: LABONORD MISCELLANEOUS
Description: This cooling plate is made of polyester coated aluminium.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (LBMI205620)
Fournisseur: LABONORD MISCELLANEOUS
Description: Cette plaque de refroidissement est équipée de roues pour se déplacer là où vous en avez besoin. Les roues ont des freins pour rester en place.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom