Imprimer
Votre recherche pour: Gels d'électrophorèse
55  résultat(s)
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Référence Produit: (E347-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37,5:1) 30% aqueous solution
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: L'agarose I™ est un agarose de fusion/gélification standard approprié pour les applications analytiques/préparatives de routine des acides nucléi...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel stren...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Agarose RA™ est un agarosse d application générale qui permets une bonne résolution et une economie pour les grands volumes. Il a été développé spécif...
Référence Produit: (E344-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-Bis (29:1), 30% aqueous solution
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (M157-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Biotium
Description: High performance agarose for nucleic acid electrophoresis (analytical or preparative) and blotting. Validated for use with GelRed®, GelGreen®, and DNA...
Référence Produit: (LONZ50302)
Fournisseur: LONZA
Description: Ultra-soft agarose, ideal for high efficiency hybridoma cloning and expansion of cDNA libraries.
UOM: 1 * 25 g
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: UltraSpec-Agarose™ à 0,8% préparé avec un tampon TAE. Il suffit de mélanger, de refroidir et de verser.
Fournisseur: LONZA
Description: NuSieve® Genetic Technology Grade™ (GTG) Agarose is a low melting temperature (65 °C) agarose that finely resolves DNA fragments, PCR and RT-PCR produ...
Fournisseur: LONZA
Description: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Fournisseur: LONZA
Description: SeaKem® HEEO Agarose is a very high EEO agarose that is useful in applications requiring significant cathodal migration, such as IEP of IgG and IgM. I...
Fournisseur: LONZA
Description: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Gel pré-coulé, 6 gels (12%)
Référence Produit: (LONZ50202)
Fournisseur: LONZA
Description: IsoGel™ Agarose is a highly purified agarose specifically manufactured for isoelectric focusing (IEF). It has no measurable EEO due to a manufacturing...
UOM: 1 * 25 g
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom