Imprimer
Votre recherche pour: Protections anti-chutes
88  résultat(s)
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: 3M
Description: Cross chest buckle assembly for central front fall arrest attachment point - optimised position on body. Revolving torso adjusters (patented) for quic...
New Product
Référence Produit: (MMMA3504426)
Fournisseur: 3M
Description: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: 3M
Description: 3M DBI-SALA ExoFit XE200 harness with rescue loops, automatic buckles, two sizes. X-shaped chest straps with central D-ring attachment point optimised...
New Product
Fournisseur: 3M
Description: The 3M™ DBI SALA® Clip2Loop Coil Tool Tether is engineered to withstand harsh work environments.
New Product
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Le harnais antichute Protecta® Standard Vest Style est un harnais de sécurité élégant et moderne avec des fonctionnalités améliorées. Il est doté de s...
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: This pole hoist attaches to a carabiner on the universal bracket to a suitable anchor point, allowing to work in any direction from any angle.
Référence Produit: (PRTWFP12RER)
Fournisseur: Portwest
Description: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The Protecta® Comfort Belt Style Fall Arrest Harness is designed to provide reliable protection, comfort, and convenience. It now features upgraded fe...
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Ces lignes de sécurité à rappel automatique Protecta® Rebel™ Web constituent une solution de protection économiques contre les chutes sans compromettr...
Référence Produit: (CPSD2104565)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Bungee tool tether with self-locking carabiner.
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Protecta® Cabloc® Vertical Lifeline System consists of an 8 mm cable which is terminated at the top by a cable ferrule and cable clamps at the bottom.
Référence Produit: (CPSDAM210)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Protecta® Fixed anchorage plate made from stainless steel.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Nano-Lok™ est compact et ergonomique pour une facilité d'utilisation, et est idéal en tant que connexion directe à la plupart des harnais. Ne pesant q...
Référence Produit: (CPSD1500068)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Lightweight vinyl construction - ideal alternative to classic bungee tethers.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (CPSD1500107)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: DBI-SALA® Dual tool belt holster is constructed from a premium heavy-duty ballistic denier fabric and high-density webbing.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom