Imprimer
Votre recherche pour: Dispositifs de protection antistatique
22  résultat(s)
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Bohlender
Description: Pour la mise à la terre de récipients et de composants en matériaux dissipateurs d'électricité statique.
Fournisseur: DESCO
Description: The Dual-wire fabric wristband is available in one size that adjusts to almost any size wrist for reliable protection.
Référence Produit: (115-3069)
Fournisseur: DESCO
Description: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3055)
Fournisseur: DESCO
Description: Wrist strap (2209) is designed for one-time use. The wrist strap is ideally suited for shipment along with ESD sensitive items [ESDS], providing the m...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: S.C.A.T.
Description: In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Référence Produit: (115-3039)
Fournisseur: DESCO
Description: Elastic adjustable cam-lock wrist band, 10 mm, bleu
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3046)
Fournisseur: DESCO
Description: This provides a storage terminal for the wrist cord when the workstation is unoccupied.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3045)
Fournisseur: DESCO
Description: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3040)
Fournisseur: DESCO
Description: Elastic adjustable wristband, 10 mm, jaune
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3049)
Fournisseur: DESCO
Description: These grounders will not mark shoes or floors - reducing maintenance costs of touching up on floors. Size adjustable material expands to fit most shoe...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3047)
Fournisseur: DESCO
Description: Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DESCO
Description: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Référence Produit: (115-3037)
Fournisseur: DESCO
Description: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3067)
Fournisseur: DESCO
Description: The Dual-Wire thermoplastic wrist strap consists of an insulative exterior with a conductive interior and a 3,4 mm dual conductor jack. The wrist stra...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3056)
Fournisseur: DESCO
Description: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-3044)
Fournisseur: DESCO
Description: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom