Imprimer
Votre recherche pour: Milieux pour microbiologie
327  résultat(s)
SearchResultCount:"327"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Les milieux déshydratés sont utilisés dans un large éventail d'applications. Afin de minimiser les risques liés aux milieux de culture en poudre, la m...
Fournisseur: Merck
Description: Les lames de contact gélosées Envirocheck ® sont couramment utilisées pour vérifier les points de contrôle critiques dans l'HACCP (analyse des risques...
Fournisseur: Merck
Description: D(-)-Mannitol, Utilisation: Additive, Flacon en plastique
Référence Produit: (1.16122.0500)
Fournisseur: Merck
Description: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
Fournisseur: Merck
Description: Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
Fournisseur: Merck
Description: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Fournisseur: Merck
Description: L'isolation de microorganismes requiert souvent l'utilisation d'un milieu sélectif. Grâce aux suppléments cryodéshydratés, l'utilisateur peut effectue...
Fournisseur: Merck
Description: Supplément d'enrichissement d'agar Chromocult® Listeria, Utilisation: Listeria
Fournisseur: Merck
Description: Milieux chromogènes permettant identification rapide des enzymes bactériennes caractéristiques. Fluorocult® Merck: gamme de milieux de culture solides...
Fournisseur: Merck
Description: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
Référence Produit: (1.11350.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Bactident® Indol, Utilisation: Biochemical
UOM: 1 * 30 mL
Fournisseur: Merck
Description: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Fournisseur: Merck
Description: Sachets ReadyBag® irradiés aux rayons gamma et poches pour granulés pré-pesés pour des analyses d'agents pathogènes rapides, flexibles et facilites. L...
Fournisseur: Merck
Description: Une eau douce propre: tel est le défi actuel de l'humanité. C'est également le cas dans les industries agro-alimentaire et pharmaceutique, où l'analys...
Fournisseur: Merck
Description: For the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from foodstuffs and wastewater.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 327
no targeter for Bottom