Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Paraffine
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionnez une ou plusieurs options dans n'importe quel champ ou menu déroulant et cliquez sur le OK.
Les résultats se mettront à jour automatiquement.
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Ces paraffines avec additifs polymères sont disponibles avec ou sans DMSO. La normalisation de la qualité obtenue grâce à la sélection rigoureuse des ...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Solvant de remplacement pour le nettoyage des instruments et de l'équipement en contact avec la cire de paraffine. La cire de paraffine est utilisée p...
UOM:  1 * 100 ml
Référence Produit: (301440ZK)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   La vaseline stérile (paraffine liquide) s'utilise en microbiologie pour améliorer les milieux de culture anaérobie tels que: O/F, milieu décarboxylase...
UOM:  1 * 100 ml
Référence Produit: (VWRK2079-A)
Marques :  KLINIPATH (PL)
Description:   Histology wax, highly purified, 4× 3 kg
UOM:  1 * 12 kg
Marques :  LEICA MICROSYSTEMS
Description:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5  de 5