Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Réactifs PCR
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"152"
Trier par:
Référence Produit: (N557-0.5ML)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Mélange de dNTP prêt à l'emploi, solution de 10 mM.
UOM:  1 * 0,5 ml
Marques :  VWR Chemicals
Description:   La Taq ADN polymérase VWR® est une ADN polymérase recombinante thermostable et ultra-pure qui offre d'excellentes performances PCR dans un vast...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Mélanges et sets de dNTP prêts à l'emploi pour la biologie moléculaire. Les mélanges de dNTP permet un gain de temps pour les chercheurs et une réduct...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Hot Start PCR-To-Gel Taq Master Mix, 2X is a ready to use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, fo...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le mélange Taq ADN polymérase VWR® est un mélange réactionnel prêt à l'emploi 1,1X ou 2X. Ajoutez simplement les amorces, les matrices et l'eau...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les polymérases ADN TEMPase Hot Start VWR® sont très stables, avec une plus grande spécificité, une sensibilité plus élevée et de meilleurs rendements...
Référence Produit: (K461-KIT)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Set contains one vial of each dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 40 μmol of 100 mM solution, pH 7,0.
UOM:  1 * 1 KIT
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les mélanges ADN polymérase TEMPase Hot Start et les mélanges BLEU TEMPase représentent de bonnes alternatives à l'ADN polymérase TEMPase Hot Start. C...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 152
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant