Imprimer
Votre recherche pour: Tampons
VWR propose un éventail de solutions tampons pour répondre aux besoins spécifiques des procédures chimiques et microbiologiques en laboratoires. Pour isoler et séparer les protéines lors du processus d'électrophorèse, l'utilisateur pourra sélectionner des tampons en poudre ou liquides qui protègent et suivent les échantillons protéiniques durant le process. Une large gamme de tampons de pH, de compositions et de formats différents est proposée pour la calibration et la normalisation des pH mètres. Pour la purification et la récupération des protéines dans des procédés de chromatographie, sélectionnez des tampons dans des formats adéquats aux procédures d’échange d’ions. La plupart des tampons sont disponibles en concentrés liquides, dans des bouteilles prêtes à l’emploi ou dans des formats déshydratés.
VWR propose un éventail de solutions tampons pour répondre aux besoins spécifiques des procédures chimiques et microbiologiques en laboratoires. Pour isoler et séparer les protéines lors du processus d'électrophorèse, l'utilisateur pourra sélectionner des tampons en poudre ou liquides qui protègent et suivent les échantillons protéiniques durant le process. Une large gamme de tampons de pH, de compositions et de formats différents est proposée pour la calibration et la normalisation des pH mètres. Pour la purification et la récupération des protéines dans des procédés de chromatographie, sélectionnez des tampons dans des formats adéquats aux procédures d’échange d’ions. La plupart des tampons sont disponibles en concentrés liquides, dans des bouteilles prêtes à l’emploi ou dans des formats déshydratés.
661  résultat(s)
SearchResultCount:"661"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Pour un étalonnage précis et une meilleure surveillance des pH-mètres.
Fournisseur: Merck
Description: Pour l'étalonnage de pH-mètres.
Fournisseur: Merck
Description: Pour un étalonnage et un contrôle précis de vos pH-mètres.
Fournisseur: Merck
Description: Pour un étalonnage et un contrôle précis des pH-mètres.
Référence Produit: (1.16755.1000)
Fournisseur: Merck
Description: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: Merck
Description: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
Fournisseur: Merck
Description: Substances et solutions étalons secondaires pour la calibration et le contrôle des instruments de mesure de pH.
Fournisseur: Merck
Description: pH Buffer solution, colour coded, Valeur pH: 4,00, ±0,01, Température de réference: 25 °C, rouge, En distributeur, 1× gallon
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Fournisseur: Merck
Description: Idéal pour préparer une solution tampon selon WEISE pour la coloration des frottis sanguins.
Fournisseur: Merck
Description: Pour l'étalonnage précis et une meilleure surveillance des pH-mètres.
Fournisseur: Merck
Description: Solutions tampons pour un étalonnage, une qualification et une surveillance extrêmement précis des instruments pH, ainsi que pour le test d'autres sol...
Référence Produit: (C9999-100ML)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Citrate buffer, antigen retriever has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior t...
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (89467-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: TISAB III solution pour le dosage des fluorures
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (76847-100ML-F)
Fournisseur: Merck
Description: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, Valeur pH: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (93302-100ML)
Fournisseur: Merck
Description: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 661
no targeter for Bottom