Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Presses
10  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/77/18989677.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (43661.KT)
Marques :  Alfa Aesar
Description:   Macro/micro KBr pellet die set, 13 mm.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Retsch GmbH
Description:   Les granulés de haute qualité sont une condition préalable à l'analyse par fluorescence aux rayons X (XRF).
Référence Produit: (RETS20.750.0006)
Marques :  Retsch GmbH
Description:   The PP 25 is a benchtop unit with simple and safe operation.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (PERC51001144)
Marques :  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Description:   The evacuable potassium bromide (KBr) die is designed to produce uniform KBr pellets.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (PERC51004599)
Marques :  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Description:   This compact hydraulic press is used with the KBr die to prepare KBr pellets.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  INTERNATIONAL CRYSTAL
Description:   E-Z Press™ presses handle applications including pressing KBr pellets for FTIR spectroscopy and briquetting samples for XRF spectroscopy.
Référence Produit: (INCR0012-6648)
Marques :  INTERNATIONAL CRYSTAL
Description:   These KBr die sets made of hardened aerospace grade stainless steel are used for applications including pressing KBr pellets for transmission analysis...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (INCR0012-4586)
Marques :  INTERNATIONAL CRYSTAL
Description:   KBr Quick Press is a hand press for making transparent KBr pellets (discs) in diameters of 2, 4, or 7 mm.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant