Imprimer
Votre recherche pour: Rasoirs et lames
28  résultat(s)
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Coupe-gel et rasoir de sûreté, grand, PET, Épaisseur: 0,27 mm, L×l: 50×25 mm
Référence Produit: (631-1142)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Lames de rechange pour distributeur en ABS
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: SWANN-MORTON
Description: The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorp...
promo
Référence Produit: (RSGA102.052)
Fournisseur: RSG
Description: Replacement blades, pack of 5
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: RSG
Description: Rasoir avec manche en métal, lame longue interchangeable, avec 10 lames supplémentaires
Référence Produit: (HEATHS234525R)
Fournisseur: HEATHROW
Description: Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Lame rectangulaire pour couteaux de sécurité.
Référence Produit: (233-2244)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Snap-off blades for use with safety cutters.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (223-0112)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
UOM: 1 * 1 SET
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Lames trapézoïdales, à bords, bord rodé à double côté, pointes de lame arrondies, Acier, Épaisseur: 0,63 mm, L×l: 50×19 mm
Référence Produit: (223-0114)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Non corrosive blade for mounting in safety knives and cutters.
Référence Produit: (233-2240)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Industrial blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (233-2211)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Lame industrielle pour couteaux et cutters de sécurité.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (PRTWKN91NCR)
Fournisseur: Portwest
Description: These blades are constructed from carbon steel.
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (233-2238)
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Description: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom