Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Sorbants pour chromatographie
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/34/18374034.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"64"
Trier par:
Référence Produit: (1.02330.0500)
Marques :  Merck
Description:   Cellulose microcrystalline, 20 µm, Emballage: In plastic
UOM:  1 * 500 g
Marques :  Merck
Description:   Sélection de gels de silice normalisés et modifiés, disponibles dans de nombreuses granulations et fournis par une seule source dédiée à la chromatogr...
Marques :  Merck
Description:   Les substances de référence peuvent être utilisées pour l'identification des composés inconnus dans un chromatogramme en phase gazeuse ou en tant que ...
Marques :  Merck
Description:   De nombreuses substances, décomposées ou à faible volatilité ne peuvent être étudiées par chromatographie qu'après conversion en dérivés stables, vola...
Marques :  Merck
Description:   En général, les échangeurs d'ions sont constitués d'une matrice polymère réticulée ayant une distribution uniforme de composés ioniques fixes distribu...
Marques :  Merck
Description:   LiChrospher® 100 RP-18 endcapped, 5 µm
Marques :  Merck
Description:   LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Marques :  Merck
Description:   LiChrospher RP 8 ADS 1 * 10 g
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 64
  1  2  3  4  5  6  7  8  Suivant