Imprimer
Votre recherche pour: Colorants
147  résultat(s)
SearchResultCount:"147"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Bouin's solution is an excellent fixative for preserving soft and delicate structures. It is prepared with saturated picric acid, formaldehyde and ace...
Référence Produit: (F4680-25ML)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Fluoromount™ Aqueous Mounting Medium for use with fluorescent dye-stained tissue.
UOM: 1 * 25 mL
Référence Produit: (EM0300-1KT)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Spurr resin is a hydrophobic resin. It is less viscous than epon mixtures and is easier to dispense. The low viscosity of the resin contributes to its...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (H0290-500ML)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Hartman′s fixative, which is also known as Davidson′s Fixative, contains acetic acid, alcohol, and formalin. It is widely used for the preservation of...
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (H2779-1L)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: HistoChoice® is a patented, complex mixture of agents that allow tissues to retain their structure, antigenic sites and nucleic acid sites. This formu...
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (EM0100-1KT)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: JB-4 is a water-soluble, GMA based, plastic resin kit intended for use in the preparation of embedded samples for high resolution light microscopy. It...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (F6182-20ML)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Fluoroshield™ is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
UOM: 1 * 20 mL
Fournisseur: Merck
Description: Used to increase lens effectiveness
Fournisseur: Merck
Description: Neo-Clear® est une alternative non dangereuse au xylène. Il est pratiquement inodore, compatible avec la plupart des solvants haute pureté et se carac...
Fournisseur: Merck
Description: Les produits de montage anhydre, telles que Neo-Mount®, doivent être utilisés pour le montage permanent et le stockage à long terme d'échantillons. Le...
Fournisseur: Merck
Description: Les tissus durs comme les os ou les dents et tous les échantillons de tissus calcifiés comme les ponctions de moelle osseuse nécessitent un pré-traite...
Fournisseur: Merck
Description: M-FIX is a fixative spray designed for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou staining. It c...
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Glycerol alters the hygroscopic property of gelatin and its permeability to water vapour. Glycerol gelatin or glycerine jelly medium is an aqueous sli...
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: To be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Référence Produit: (SHH0024-6X120)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Tissue samples may be snap frozen using PolyFreeze with isopentane and liquid nitrogen, dry ice (slush/slurry or bunker), or in a cryostat. PolyFreeze...
UOM: 1 * 6 Pce
Fournisseur: Merck
Description: Le produit Entellan® nouveau est un milieu de montage pour colleuses de lamelles et est spécialement conçu pour les instruments à montage automatique ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 147
no targeter for Bottom