Imprimer
Votre recherche pour: Adhésifs
16  résultat(s)
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.07673.0050)
Fournisseur: Merck
Description: Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248,35 g/mol.
UOM: 1 * 50 mL
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Référence Produit: (819-0122)
Fournisseur: 3M
Description: L'adhésif en aérosol repositionnable 3M™ 75 est un adhésif en aérosol polyvalent, sensible à la pression, adapté au maintien ou au positionnement temp...
UOM: 1 * 12 Pce
Référence Produit: (MMMA3764TCQ)
Fournisseur: 3M
Description: L'adhésif thermofusible 3M™ 3764 est un adhésif thermoplastique transparent à 100% de solides capable de se lier à de nombreux plastiques, y compris l...
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (MMMA90)
Fournisseur: 3M
Description: Hi-Strength 90, Adhésif en aérosol haute résistance 90
UOM: 1 * 12 Pce
Référence Produit: (293-0008)
Fournisseur: 3M
Description: Cette attache refermable comporte un adhésif acrylique transparent au dos d'une attache refermable en polypropylène transparent de 40 tiges/cm² et de ...
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (293-0005)
Fournisseur: 3M
Description: Cette fermeture refermable a un adhésif à base de caoutchouc au dos d'une fermeture refermable noire en polypropylène. Elle est idéale pour coller de ...
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (MMMA190.50)
Fournisseur: 3M
Description: Scotch-Weld™ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely comp...
UOM: 1 * 12 Pce
Référence Produit: (293-0009)
Fournisseur: 3M
Description: Cette attache refermable est une alternative pratique aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Elle es...
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (MMMAEPX400H)
Fournisseur: 3M
Description: Applicateur manuel pour la distribution d'adhésif EPX en cartouches de 38 et 50 ml fourni avec deux pistons pour adhésif 1:1/2:1 et 10:1.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (293-0004)
Fournisseur: 3M
Description: Ce crochet et boucle en nylon PSA haute performance avec un adhésif en caoutchouc et une doublure en film de polypropylène. Il fournit une liaison adh...
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (MMMAD400)
Fournisseur: 3M
Description: Les buses d'adhésif structurel 3M™ Scotch-Weld™ sont à utiliser avec les adhésifs 3M EPX™ Duo-Pak pour assurer un mélange correct des pièces adhésives...
UOM: 1 * 36 Pce
Référence Produit: (MMMA77)
Fournisseur: 3M
Description: Il s'agit d'un adhésif en aérosol extrêmement polyvalent, à séchage rapide et transparent qui colle une large gamme de matériaux légers. Le lien perma...
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (MMMA110T.400)
Fournisseur: 3M
Description: Adhésif époxy 110 Scotch-Weld™ 3M™ est un adhésif époxy flexible à deux composants, à prise rapide et à usage général.
UOM: 1 * 400 mL
Référence Produit: (DOWC25100525)
Fournisseur: DOW CORNING
Description: A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (ICNA11FIXO0125)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM: 1 * 125 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom