Votre recherche pour: Tests ELISA
Les tests ELISA, littéralement dosage d'immunoabsorption par enzyme liée (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) est une technique ou un examen de laboratoire qui sert à détecter et quantifier les substances telles que les protéines, peptides, anticorps et hormones. Dans les dosages ELISA, un antigène doit être immobilisé sur une surface solide, puis combiné à un anticorps lui-même couplé à une enzyme. Des tests ELISA sont disponibles pour des simulations dans les salles de classes et un usage en laboratoires.
499 résultat(s)