Imprimer
Votre recherche pour: Billes de verre
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre sodocalcique, solide.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Soda-lime glass, solid.
Certificats. New Product
Référence Produit: (432-0064)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Petites billes adaptées pour une utilisation avec des mélangeurs de type vortex et des homogénéiseurs pour tube.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Référence Produit: (332124G)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Billes de verre résistantes aux produits chimiques pouvant être utilisées comme billes de mélange, pierres bouillantes ou garnissage pour colonnes de ...
UOM: 1 * 500 g
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Glass beads in glass bottle, Ø: 0,5 - 0,75 mm
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Solid soda-lime glass.
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Description: Billes de désintégrateur, pour fixation sur le dessus et au TurboMix, Ø: 0,5 mm
Référence Produit: (ICNA116914801)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Glass beads.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Solid glass.
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Description: ColiRollers™ plating beads are a specially treated glass bead which offers a better way to perform plating bacteria for transformation and molecular c...
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: Carrier substrate for cell cultivation from the VitraPOR® sintered filters of porosity classes ranging from 1,0 to 500 µm.
Fournisseur: SIGMUND LINDNER GMBH
Description: Des billes de verre Ballotini solides sont produites à partir de verre sodo-calcique pur.
Référence Produit: (LINR55-02500-90)
Fournisseur: SIGMUND LINDNER GMBH
Description: Made of soda-lime glass and high-quality borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 kg
Référence Produit: (LINR7503-20KG)
Fournisseur: SIGMUND LINDNER GMBH
Description: En aluminium et verre borosilicaté.
UOM: 1 * 20 kg
Fournisseur: HILGENBERG GMBH
Description: Glass beads made of soda lime glass.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom