Imprimer
Votre recherche pour: Décontaminants
21  résultat(s)
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: La contamination par DNase et RNase ruine chaque jour des échantillons coûteux et des protocoles très longs dans les laboratoires de recherche. Nuclea...
Référence Produit: (3900.)
Fournisseur: Avantor
Description: Solution de décontamination, Produit nettoyant ProClean
UOM: 1 * 5 L
Référence Produit: (3768.1000)
Fournisseur: Avantor
Description: Solution de décontamination, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Solution prête à l'emploi pour une élimination aisée et rapide de toutes les traces de Rnase sur les surfaces de travail, instruments, micropipettes, ...
Référence Produit: (APOSBIA7089-500ML)
Fournisseur: Apollo Scientific
Description: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (APOSBIA7153-500ML)
Fournisseur: Apollo Scientific
Description: Removes RNase contaminations from surfaces
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Référence Produit: (732-2353)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Solution prête à l'emploi pour l'élimination de toutes les traces d'ADN. Nettoyage des surfaces de travail, instruments, micropipettes, thermocycleurs...
UOM: 1 * 250 mL
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Solution pour l'élimination de la contamination par ADN des surfaces. Convient au nettoyage de l'équipement et des stations de travail PCR, de l'équip...
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Solution de décontamination pour l'élimination de l'ADN et de l'ARN des surfaces.
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: RNase-ExitusPlus™ est une solution de nettoyage non alcaline, non corrosive et non carcinogène hautement active contre la contamination par RNase. Il ...
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: RNase ERASE™ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
Référence Produit: (A7600.1000)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoc...
UOM: 1 * 6 L
Fournisseur: G-Biosciences
Description: GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Fournisseur: G-Biosciences
Description: RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
Fournisseur: G-Biosciences
Description: DNAOUT™ is a DNA removal solution for the rapid decontamination of work areas from contaminating DNA. Simply spray the work area and wait 10-15 secon...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom