Imprimer
Votre recherche pour: Détergents et Nettoyants de Surfaces
177  résultat(s)
SearchResultCount:"177"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Une gamme de produits pour nettoyage manuel ou en machine, mise au point pour répondre aux besoins de nettoyage de la verrerie et des petits instrumen...
Fournisseur: Merck
Description: Une gamme de nettoyants, pour le lavage et le rinçage en machine, qui ont été développés pour répondre aux exigences de nettoyage de la verrerie et du...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les bidons compacts en PE-HD (845xx.365) sont adaptés aux armoires Miele abritant le système de dosage.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: IPASEPT® 70, 1 bidon × 10 L
Référence Produit: (3451.1500)
Fournisseur: Avantor
Description: Application de nettoyage: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
Référence Produit: (88289.360)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
Référence Produit: (2157-04)
Fournisseur: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Description: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (00699030.)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
Référence Produit: (7348.5000)
Fournisseur: Avantor
Description: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Certificats.
Référence Produit: (94006.1016)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Alcool isopropylique Ph. Eur. 70% V/V avec eau purifiée Ph .Eur. 30% V/V, filtré à 0,2 μm.
UOM: 1 * 6 L
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Application de nettoyage: Automatic washing machines, Détergent alcalin pour lave-verrerie Lancer (nouvelle génération Ø 51 mm), Stérilité: Non stérile
Fournisseur: Diversey
Description: Concentrated acidic cleaner for removal of lime scale from kitchen equipment and utensils
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Fournisseur: Diversey
Description: Concentrated hand dishwashing liquid for cleaning pots, pans, crockery, glass and all washable utensils.
Environmentally preferable attribute
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Référence Produit: (DIVY7512859)
Fournisseur: Diversey
Description: Formulation à base de solvants qui laisse peu de résidus pour un polissage rapide et un fini sans trace sur toutes les surfaces, y compris le verre et...
UOM: 1 * 6 bt
Fournisseur: CONTEC
Description: Neutral detergent with purified water. NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 177
no targeter for Bottom