Imprimer
Votre recherche pour: Désinfectants
66  résultat(s)
SearchResultCount:"66"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (GOJO32675-06-EEU)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Spray à action et à séchage rapides avec une activité bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide à large spectre pour une utilisation sur des...
UOM: 1 * 6 Pce
Fournisseur: CONTEC
Description: Contec® HydroPure a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and purified water and leaves little to no residue and is ideal for use on most surfaces....
Fournisseur: CONTEC
Description: ProChlor est un biocide sporicide à action rapide innovant conçu pour une utilisation dans les salles blanches pharmaceutiques. À base d'acide hypochl...
Fournisseur: CONTEC
Description: Contec® ProChlor is a ready to use sporicidal biocide based on stabilised hypochlorous acid with purified water and is specifically designed for clean...
Fournisseur: CONTEC
Description: Contec® Sterile CyChlor a blend of stabilised hypochlorous acid in purified water and a broad spectrum disinfectant designed for every day use.
Fournisseur: CONTEC
Description: Contec HydroPure is a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and water for injection (WFI) or purified water. Contec HydroPure is BPR authorised at ...
Fournisseur: CONTEC
Description: Blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Fournisseur: CONTEC
Description: Stabilised Hypochlorous acid with purified water. Contec CyChlor is a new broad spectrum disinfectant designed for every day use.
Fournisseur: CONTEC
Description: Éthanol 70 % avec 30 % d'eau purifiée dénaturée avec de l'alcool isopropylique.
Référence Produit: (BIND1002-0022)
Fournisseur: Binder
Description: deconex® SOLARSEPT is used for disinfection when a short exposure and drying time is required.
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: CONTEC
Description: L’IPA stérile Contec® est un mélange d’isopropanol à 70 % v/v avec 30 % d’eau pour préparations injectables ou purifiée. Cette formulation p...
Fournisseur: CONTEC
Description: Contec Sterile Denatured Ethanol is a blend of 70% v/v denatured ethanol with 30% water for injection or purified water. Contec’s ethanol is only dena...
Fournisseur: Diversey
Description: Ready to use, heavy-duty cleaner for effective removal of lime scale and other deposits from toilet bowls and urinals.
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Fournisseur: CONTEC
Description: Composée de 70% d'isopropanol v/v mélangé à de l'eau hautement purifiée, cette formulation prête à l'emploi élimine les dépenses liées aux opérations ...
Référence Produit: (135-1556)
Fournisseur: CleanAir by Baker
Description: Disinfection Kits for Microbiology Safety Cabinets, Class II
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Diversey
Description: Désinfectant actif de surface basé sur un mélange d'ammonium quaternaire et d'alkylamines
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 66
no targeter for Bottom