Imprimer
Votre recherche pour: Genouillères
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (113-8801)
Fournisseur: Portwest
Description: Ces genouillères durables sont fabriquées en éthylène-acétate de vinyle. Elles fournissent une protection contre les blessures et les impacts lors par...
UOM: 1 * 1 PAIRE
Référence Produit: (PRTWKP40BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 PAIRE
Référence Produit: (PRTWKP20BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 PAIRE
Référence Produit: (PRTWKP05BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIOEYMB00000C0)
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PRTWKP30BKR)
Fournisseur: Portwest
Description: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 PAIRE
Référence Produit: (PRTWKP50WHR)
Fournisseur: Portwest
Description: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
Description: For anyone who needs to work on their knees.
Référence Produit: (KWIN100713930)
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
Description: Long knee pads made of black foam.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (KWIN100388940)
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
Description: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom