Imprimer
Votre recherche pour: Harnais de sécurité
26  résultat(s)
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: 3M
Description: Cross chest buckle assembly for central front fall arrest attachment point - optimised position on body. Revolving torso adjusters (patented) for quic...
New Product
Fournisseur: 3M
Description: 3M DBI-SALA ExoFit XE200 harness with rescue loops, automatic buckles, two sizes. X-shaped chest straps with central D-ring attachment point optimised...
New Product
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Le harnais antichute Protecta® Standard Vest Style est un harnais de sécurité élégant et moderne avec des fonctionnalités améliorées. Il est doté de s...
Référence Produit: (PRTWFP12RER)
Fournisseur: Portwest
Description: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The Protecta® Comfort Belt Style Fall Arrest Harness is designed to provide reliable protection, comfort, and convenience. It now features upgraded fe...
Référence Produit: (CPSDAM450/80)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The Protecta® Nylon Webbing Sling Anchor features four safety seams, and measures 80 cm in length.
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (PRTWFP13RER)
Fournisseur: Portwest
Description: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PRTWFP18RER)
Fournisseur: Portwest
Description: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Protecta® fall arrest harness accessory options provide the opportunity to add extra tool carrying convenience and comfort to a harness.
Référence Produit: (PRTWFP14RER)
Fournisseur: Portwest
Description: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PRTWFP11RER)
Fournisseur: Portwest
Description: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PRTWFP10RER)
Fournisseur: Portwest
Description: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Description: Harnais deux points Miller H-Design® avec boucles de raccord sur les sangles de la poitrine et des jambes et deux boucles de sangle au niveau du stern...
Référence Produit: (113-1274)
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Description: Ce harnais est idéal pour les accès aux sites industriels avec des cordes, les sauvetages et les forces spéciales. Il peut être utilisé en association...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Description: Lightweight harnesses for building and construction work. Available as a 1-point version with rear anchorage or as a 2-point version with front and re...
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Description: Harnais Miller H-Design® BodyFit avec deux boucles de sangle pour le sternum, des boucles automatiques sur les sangles de la poitrine et des jambes, a...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom