Imprimer
Votre recherche pour: Câbles de sécurité
25  résultat(s)
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: 3M
Description: The 3M™ DBI SALA® Clip2Loop Coil Tool Tether is engineered to withstand harsh work environments.
New Product
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Les longes de maintien au travail Protecta® constituent une solution idéale pour l'élément de raccordement d'un système de retenue. Fabriquées en cord...
Référence Produit: (CPSD1150493)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: PROTECTA® Lanyard keepers are a part of the fall arrest harness accessory options. It provides the opportunity to add extra convenience to a harness.
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (CPSD1150492)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: PROTECTA® Gear loops are a part of the fall arrest harness accessory options. They provide the opportunity to add extra tool carrying convenience to a...
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Bungee tool tether with self-locking carabiner.
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Nano-Lok™ est compact et ergonomique pour une facilité d'utilisation, et est idéal en tant que connexion directe à la plupart des harnais. Ne pesant q...
Référence Produit: (CPSD1500068)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Lightweight vinyl construction - ideal alternative to classic bungee tethers.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Sling polyester webbing and stainless steel links.
Référence Produit: (CPSD2100094)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The telescopic rod connector allows to attach a rope life line above the user, enabling the user to ascend a pylon or to reach the top of a pole in co...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-2674)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: DBI-SALA® EZ-Line™ est un système de ligne de sécurité horizontale temporaire recommandé pour la construction, l'industrie générale, l'exploitation mi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500054)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: DBI-SALA® Trigger2Trigger lanyard is an economical tethering solution for most hand tools which is most commonly used in combination with DBI-SALA® at...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD3504555)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Ultra-Lok™ web and cable SRLs are rugged, highly engineered devices that can be counted on for user safety, efficiency and reliability. Available with...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSDAM450/100)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Les élingues en sangle polyester sont fabriquées à partir de matériaux de première qualité garantissant une résistance et une durabilité élevées. Elle...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD3100437)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The robust Rebel SRL is made from polyester web with zinc plated snap hook 19 mm opening.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (CPSD1500159)
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: DBI-SALA® Hook2Hook coil tether tool lanyard, coil tether features a swivel hook, making tools like screwdrivers and wrenches easier to use. It is a t...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Description: Ces longes sont idéales pour réaliser des travaux en hauteur, les mains libres. La longe est installée autour d'une structure de soutien et s'accroche...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom