Imprimer
Votre recherche pour: Produits de premiers secours
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (PLUM4554)
Fournisseur: Plum Safety
Description: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (PLUM5151)
Fournisseur: Plum Safety
Description: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM: 1 * 20 Pce
Référence Produit: (118-0247)
Fournisseur: ORKLA CARE AB
Description: Ce spray de lavage est conçu pour éliminer la poussière et les saletés des yeux et des blessures par rinçage et nettoyage. Le flacon portatif est remp...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ORKLA CARE AB
Description: Recharge pour distributeur de lingettes nettoyantes Salvequick avec 20 lingettes lave-blessure stériles (110×120 mm), Salvequick
Référence Produit: (MMMEM82002A)
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM: 1 * 10 ROU
Référence Produit: (118-0057)
Fournisseur: ORKLA CARE AB
Description: Refill pack for the first aid panel, for use in first aid situations.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
Description: Splinter forceps, flat jaws, 75 mm, for first-aid kits
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
Description: Sprays, gels and creams for wound disinfection and burn treatment.
Référence Produit: (SAFIQ2290)
Fournisseur: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Description: This instant single use cold pack is ideal for use in the event of an emergency or injury, delivering fast first aid to those who need it. It also hel...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HART1432130)
Fournisseur: HARTMANN PAUL AG
Description: Les écouvillons Pur-Zellin® prêts à l'emploi et prédécoupés sont en cellulose fortement blanchie pour bandage. Idéaux comme tampon absorbant pour les ...
UOM: 1 * 1 ROU
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom