Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Portemanteaux
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/07/18945307.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  Palbam
Description:   Portants en acier inoxydable 304L avec finition polie par électrolyse
Marques :  Palbam
Description:   Portants muraux en acier inoxydable 304 avec finition polie par électrolyse
Marques :  Palbam
Description:   Ces portants plus courts sont conçus pour suspendre des blouses et des tabliers de laboratoire.
Marques :  Metro International
Description:   Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Référence Produit: (HUPF7500452)
Marques :  HUPFER METALLWERKE
Description:   This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Tinman
Description:   This garment racks design line and ensure ease of use and maintenance.
Marques :  Metro International
Description:   Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Référence Produit: (SCAA460014)
Marques :  SCA
Description:   The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
UOM:  1 * 10 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS