Imprimer
Votre recherche pour: Microplaques deepwell
60  résultat(s)
SearchResultCount:"60"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Avantor
Description: Ces plaques à puits carrés profonds, fabriquées en PP vierge, sont conçues pour simplifier la permutation des plaques dans les systèmes automatisés. E...
Fournisseur: Avantor
Description: PP, plaque de stockage à 96 puits coniques.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces plaques à puits profonds, fabriquées à partir de PP vierge, sont conçues pour faciliter l’échange de plaques dans les systèmes automatisés. Elles ...
Référence Produit: (732-2892)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces plaques à puits profonds en PP sont dotées d'encoches de double alignement et munies de repères alphanumériques sur 3 côtés.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: Disponible en PP pour les systèmes automatisés de dépistage et de stockage.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP vierge pour minimiser les substances extractibles.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Avec des parois renforcées au fond du puits et des nervures de soutien sur la face inférieure de la plaque, ces blocs PP à puits carrés de 2 ml p...
Fournisseur: Avantor
Description: Fabriquées en PP vierge pour minimiser les substances extractibles.
promo
Fournisseur: Avantor
Description: Les plaques J.T.Baker® à 96 puits ronds en PS sont idéales pour les applications ELISA.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces plaques à 384 puits profonds sont fabriquées à partir de PP dans une salle blanche de classe 100 000. Elles sont conçues pour la collecte et&...
Référence Produit: (548-3375)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® 96-Well plates and covers are designed for chromatography and high throughput screening (HTS) applications.
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (732-0612)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP. Ces plaques ont une capacité totale de 2,5 ml (2,2 ml avec un tapis de scellage en place), et fonctionnent comme des plaques ou des r...
UOM: 1 * 10 Pce
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Référence Produit: (43001-0031)
Fournisseur: Avantor
Description: Convient pour une utilisation sur les instruments Dynex DSX et DS2. Réservoir de puits profond avec 8 puits.
UOM: 1 * 250 Pce
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: These as-molded, untreated plates are manufactured from a high purity polypropylene copolymer, making them some of the cleanest uncoated plastic plate...
Fournisseur: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Description: The BioCleanPlate Wako™ are endotoxin-free microplates that are individually wrapped to reduce the chance of contamination and are perfect for LAL tes...
New Product
Référence Produit: (738-0180)
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: COC, clear, non sterile, without lid. Made of solvent resistant cycloolefin, these microplates are characterised by good chemical resistance to polar ...
UOM: 1 * 40 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 60
no targeter for Bottom