Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Microscopes à fluorescence
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   VisiScope® IT405 FLD a été conçu pour l'observation de cultures cellulaires en laboratoire de recherche biologique.
Référence Produit: (630-2724)
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces microscopes en épifluorescence sont conçus pour les applications de laboratoire.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Microscope à LED pour la lumière réfléchie et transmise par fluorescence.
Marques :  ZEISS
Description:   L'Axio Vert A1 FL-LED permet, avec ses caractéristiques, de répondre aux besoins de l'utilisateur. Il est doté d'une tourelle quatre positions pour mo...
Marques :  DISCOVER ECHO
Description:   This hybrid microscope easily converts between upright/inverted and brightfield/fluorescence configurations.
Marques :  Molecular Devices
Description:   ImageXpress Pico combine des analyses puissantes pour des besoins en solutions d'imagerie automatisées faciles. Le laboratoire utilisent une imagerie ...
Référence Produit: (630-2749)
Marques :  IDCP B.V.
Description:   Ce microscope portable est conçu pour la recherche et l'observation d'objets fluorescents à l'aide de LED d'excitation de 575 nm.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Marques :  IDCP B.V.
Description:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS