Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (21)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Conteneurs d'urine
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/68/18989968.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   En PP translucide avec bouchon à visser jaune
Marques :  Corning Life Science
Description:   En PE-HD, ambré, avec bouchon à vis blanc
UOM:  1 * 35 Pce
Marques :  Simport Scientific
Description:   Conteneur en PP et en PE de 3 ou 4 litres, de conception anatomique à large ouverture pour faciliter l'utilisation par le patient. Une grande poignée ...
Référence Produit: (216-3004)
Marques :  VITLAB
Description:   Lids, for urine collection bottles, 1000 ml
UOM:  1 * 6 Pce
Marques :  SciLabware
Description:   These Ramboldi™ round bottom tubes are manufactured from virgin PS the tubes have a capacity of 11 ml and are fitted with a leak proof screw cap for e...
Marques :  Simport Scientific
Description:   PP urine container with tamper evident aqua PE screw cap, ideal for collecting, storing and transporting urine samples.
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Les conteneurs de transport et universels sont conformes au test de 95 kPa décrit dans les instructions d'emballage ONU 602/650 relatives au tran...
Marques :  Simport Scientific
Description:   Graduated tubes with skirted free-standing base, contain a 75 mg tablet of boric acid in order to preserve urine specimens for up to 72 hours without ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Suivant