Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Colorants pour histologie
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionnez une ou plusieurs options dans n'importe quel champ ou menu déroulant et cliquez sur le OK.
Les résultats se mettront à jour automatiquement.
SearchResultCount:"35"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   La coloration cytologique mise au point par Papanicolaou est toujours la technique standard de diagnostic du cycle hormonal et du carcinome.
Marques :  Merck
Description:   Solutions et kits de coloration pour histologie et cytologie.
Marques :  Merck
Description:   Les tissus durs comme les os ou les dents et tous les échantillons de tissus calcifiés comme les ponctions de moelle osseuse nécessitent un pré-traite...
Référence Produit: (1.00251.0001)
Marques :  Merck
Description:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 24 Tests
Référence Produit: (1.00482.1000)
Marques :  Merck
Description:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
UOM:  1 * 1 l
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Contient un mélange d'acide chlorhydrique et d'alcools avec de l'EDTA. Prêt à l'emploi pour des applications dans les laboratoires d'histologie et de ...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Contient un mélange d'acides formiques et de formol. Prêt à l'emploi pour des applications dans les laboratoires d'histologie et de pathologie. Volume...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Flacons d'encre de Chine pouvant être utilisés en macroscopie comme encre de marquage.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 35
  1  2  3  4  5  Suivant