Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Colorants pour la microbiologie
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Le kit de coloration de Gram permet de faire des distinctions entre les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif. Tb-color est un kit ...
Référence Produit: (1.00327.1000)
Marques :  Merck
Description:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 l
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Special dyes to highlight the morphology of microorganisms. Some examples are Gram’s staining (widely used for microscopy identification of bacteria) ...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Utilisé en association avec l'IPTG pour identifier les colonies bactériennes qui contiennent des plasmides recombinants par sélection bleu/blanc.
Marques :  Biotium
Description:   La perte du potentiel de la membrane mitochondriale est une caractéristique de l'apoptose. C'est un événement précoce qui précède l'externalisation de...
Référence Produit: (A8112.0015)
Marques :  PanReac AppliChem
Description:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Référence Produit: (29067.)
Marques :  Biotium
Description:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin found in the cell walls of fungi, algae, and plants.
UOM:  1 * 20 ml
Marques :  MP Biomedicals
Description:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS