Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Instruments médicaux
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  DISERA TIBBI MALZEME
Description:   Spéculum vaginal à usage unique, transparent en PS. La surface est lisse pour limiter les irritations.
Marques :  AESCULAP AG & CO
Description:   Complete set of uterine dilators.
Marques :  AESCULAP AG & CO
Description:   Curettes for endometrial biopsy.
Marques :  AESCULAP AG & CO
Description:   Micro spatulas for application of the retrograde filling material (Super EBA) into the dental cavity.
Référence Produit: (AESCSR428R)
Marques :  AESCULAP AG & CO
Description:   Sternal puncture needle, Luer lock, 1,8×35 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (AESCGB169R)
Marques :  AESCULAP AG & CO
Description:   Micro-Line drill handpiece for exchangeable chucks. Features power and stability during skull perforations.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  AESCULAP AG & CO
Description:   Vaginal speculum, 115×37 mm
Référence Produit: (AESCFR010R)
Marques :  AESCULAP AG & CO
Description:   Hand drill with adjustable handle and three jaw chunk, to fit any size of shank up to Ø 6,35 mm, without key.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8