Imprimer
Votre recherche pour: Tubes de Nessler
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (SCERSP45310-50100)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Fabrication en verre borosilicaté avec coefficient d'expansion 33 à faible taux de substances extractibles.
UOM: 1 * 6 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Nessler cylinder, tall form, with white circular mark at 50 ml
Fournisseur: SciLabware
Description: Cylindres de Nessler pour la comparaison des couleurs des échantillons d'eau, de denrées alimentaires, etc
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Colour comparison cylinders according to Nessler for comparators, with optically plane bottom.
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Eggertz tubes, 50 ml with 0,1 ml division for comparators
Référence Produit: (HACH173606)
Fournisseur: Hach
Description: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
UOM: 1 * 6 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom