Imprimer
Votre recherche pour: Soupapes de décompression
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Fournisseur: Bohlender
Description: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Fournisseur: Bohlender
Description: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Référence Produit: (201-0290)
Fournisseur: Bohlender
Description: Corps en PTFE, soupape en polyphénylsiloxane. S'utilise comme soupape de sécurité avec contrôle réglable de la pression ou comme robinet pour éviter u...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Référence Produit: (119-0234)
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BROE96T0227)
Fournisseur: BROEN-LAB
Description: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Référence Produit: (MFLX03245-40)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MFLX01350-82)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom