Imprimer
VWR® SPORTtech, Podomètre, pour remise en forme
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
620-1718EA 20.6 EUR
620-1718
VWR® SPORTtech, Podomètre, pour remise en forme
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Ce programme d’entraînement individuel peut compter les calories brûlées, la distance parcourue ou le nombre de pas effectués (jusqu’à 99 999). Il enregistre vos données personnelles : Sexe, poids et longueur de foulée. Il convient pour les applications dans le secteur pharmaceutique, les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres de remise en forme et chez les diététiciens.
  • Fonction MAINTIEN
  • Alarmes visuelles et sonores
  • Horloge et minuteur 1/10 de seconde avec fonction tour
Informations de livraison: Fourni avec des piles et un clip.