Imprimer
Réacteur avec agitation, GL 45, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-2359EA 501 EUR
215-2359 215-2357 215-2358 215-2360
Réacteur avec agitation, GL 45, DURAN®
Ballons Flacons réacteurs
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, PP, PTFE, PEEK, acier inoxydable.
Le réacteur avec agitation DURAN® est idéal pour la majorité des processus de mélange en laboratoire (par ex., mélange de liquides ou dissolution de solides). Les raccords disponibles permettent d'introduire d'autres milieux de culture dans le flacon ou de les retirer pendant le mélange. L'ensemble est autoclavable, de sorte qu'il peut être utilisé dans des applications biologiques, comme des processus de fermentation simples. À l'aide des composants du système de raccord DURAN®, des flacons avec milieux de culture supplémentaires peuvent être raccordés ou une compensation stérile de la pression est possible.