Imprimer
Ammoniaque 20 - 22% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium hydroxyde
Conditionné sous azote
88439.154EA 87.8 EUR
88439.154
Ammoniaque 20 - 22% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Ammoniaque
Formule: NH₃
Poids moléculaire: 35,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 20 - 22%
Evaporation residue max. 0,0002%
Ca (Calcium) max. 2 ppb
K (Potassium) max. 2 ppb
Mg (Magnesium) max. 2 ppb
Na (Sodium) max. 10 ppb
Suitable for LC-MS Passes test
Manufactured and filled under nitrogen