Imprimer
GN25
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM10948-50EA 407 EUR
CAYM10948-50 CAYM10948-25 CAYM10948-10 CAYM10948-5
GN25
GN25
A 2-thio-dimethoxy naphthoquinone analog that blocks Snail binding to p53 and induces p53 expression in cancer cells in a K-Ras dependent manner
Formule: C₁₅H₁₄O₆S
Poids moléculaire: 322,3 g/mol
Numéro CAS: 1227401-27-5