Imprimer
Bague d'étanchéité pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BOHLR1161-01EA 33.3 EUR
BOHLR1161-01
Bague d'étanchéité pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Scellés Bagues d'étanchéité
Bague d'étanchéité conique en PTFE-EX dissipateur d'électricité statique.
Pièce de rechange adaptée aux raccords clamp pour tube Ø ext. 32 mm.