Imprimer
Système de remplissage direct, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BOHLR1500-05EA 11210 EUR
BOHLR1500-05
Système de remplissage direct, b.safe
Bidons de sécurité
Système hautement perfectionné pour l'élimination de liquides à forte viscosité ou de déchets liquides à contenu solide.
  • Tube d'évacuation télescopique en acier inoxydable
  • Toutes les pièces sont adaptées à une utilisation dans des environnements antidéflagrants et préparées pour une installation sur site
  • Pour l'élimination en toute sécurité de tous types de déchets liquides
Seuls un entonnoir b.safe avec couvercle à charnière et le Mini Display b.safe pour contrôler le niveau de remplissage de votre bidon à déchets sont visibles dans la zone de travail de votre hotte.
Informations de livraison: Sont inclus :
- Entonnoir b.safe 130 en PE-EX dissipateur d'électricité statique avec bouchon GL 45, couvercle à charnière et tamis
- Armoire de sécurité (sur plancher) T90 avec porte à charnière à gauche en couleur RAL7035 (gris clair), dimensions extérieures : 593×574×600 mm (L×P×H), tous les passages sont conformes aux normes de protection anti incendie
- Tube d'évacuation télescopique en acier inoxydable pour une hauteur de travail de 90 cm avec écrou de blocage, couvercle de bidon, capteur du niveau de remplissage, tuyau d'aération et récipient collecteur
- Amplificateur isolé b.safe, incluant l'alimentation électrique
- b.safe Mini-afficheur mural (1 canal), avec alimentation
- Câble de signal pour connecter le capteur de niveau de remplissage à l'amplificateur isolé b.safe et au mini-afficheur b.safe