Imprimer
Raccord coudé, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
b.safe
BOHLR1224-01EA 58.6 EUR
BOHLR1224-01
Raccord coudé, b.safe
Raccords et connecteurs
Bouchon à vis pour filetage GL 25 en PPS avec filetage mâle GL 25.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Avec raccord coudé rotatif
  • Sans affaissement
Angle d'environ 90° pour un raccordement peu encombrant des tubes à déchets b.safe aux supports de bureau b.safe ou au bassin de drainage b.safe. Raccord coudé rotatif pour adapter librement la direction de la connexion du tube.