Imprimer
VWR®, Pipettes de transfert, graduées
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
612-6806EA 62.9 EUR
612-6806 612-6804 612-6805 612-6803
VWR®, Pipettes de transfert, graduées
Pipettes Pipettes Pasteur
Ces pipettes "tout en un" en LDPE, à usage unique et incassables, éliminent le risque potentiel de bris de verre et d'exposition à des matières infectieuses.
  • ne se brisera pas ni ne se cassera
  • Non toxiques et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Peut être scellé, réfrigéré et stérilisé au gaz
  • Pas de jauge à insérer ou retirer
  • Taille uniforme des gouttes
Elles sont idéales lorsqu'il s'agit de transférer rapidement et en toute sécurité des fluides.
Certifications: En conformité avec la norme US FDA 21 CFR.