Imprimer
Microtome rotatif manuel, RM 2235
Fournisseur: Leica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2265EA 0 EUR
720-2265 720-1773
Microtome rotatif manuel, RM 2235
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
Ce microtome rotatif manuel a été conçu avec une durabilité et une précision exceptionnelles pour un confort remarquable.
  • Pince pour cassette universelle, fonctionnement d'une seule main et moyen facile de fixer et retirer les échantillons
  • Plaque de microtome optimisée fournissant une rigidité maximale
  • Boîtier d'une seule pièce en plastique spécial résistant, sans possibilité d'accumulation des débris sur les bords, pour un nettoyage aisé
  • Nombre de leviers réduit pour une facilité d'utilisation grâce à un meilleur accès à la zone de coupe
Le RM2235 est l'instrument de choix pour les établissements d'histologie clinique et d'histopathologie.