Imprimer
Pipéridine ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) pour synthèse peptidique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89049.290EA 94.88 EUR
89049.290 89049.460
Pipéridine ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) pour synthèse peptidique
Pipéridine
Formule: C₅H₁₁N
Poids moléculaire: 85,15 g/mol
Point éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC on anhydrous basis) min. 99.5%
Color (APHA Pt-Co) max. 20
Pyridine max. 0.15%
Residue after evaporation max. 0.001% (w/w)
Water (Karl Fischer) max. 0.1% (w/w)
Iron (Fe) max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.1 ppm
Lead (Pb) max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) max. 0.1 ppm