Ce kit spécial déversement contient des absorbants, un agent neutralisant, des EPI et des accessoires afin que vous soyez prêt en cas d'urgence. Contenu dans un bac pratique, offrant une capacité d'absorption de 20 litres.
- Conçu pour absorber l'acide de batterie sur les surfaces lisses et rugueuses
- Léger et facile à déplacer pour une intervention rapide
- Tampons hautement absorbants pour essuyer les équipements et nettoyer les déversements
- SOC pour éviter que les déversements ne se répandent sur le sol de travail
- Polymère neutralisant pour neutraliser l'acide
- L'absorbant SpillFix est fabriqué à partir de fibre de coco
- Des EPI et un sac à déchets pour contenir tout le matériel utilisé
Disposez le kit anti-déversement d'acide de batterie près d'une station d'échange de batteries et un peu partout sur votre site afin d'être prêt en cas de déversement. Ce kit est conçu pour ramasser l'acide de batterie sur les surfaces lisses et rugueuses tout en restant chimiquement inerte.
Comprend des polymères de neutralisation chimique qui assurent un contrôle sûr des déversements avec un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation. Chaque kit anti-déversement comprend également des instructions pratiques et visuelles pour une utilisation optimale du produit.
Informations de livraison: Chaque kit contient 2 sacs poubelle, 1 paire de gants, 2 socs universels VWR® (121-0144), 10 tampons universels VWR® (121-0138), 1 paire de lunettes de sécurité, 1 combinaison, 1 neutralisant d'acide ainsi qu'une pelle et un grattoir et un pot de spillfix. Avec des instructions pratiques et visuelles pour une utilisation optimale du produit.