Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ II sont les premiers bouchons d'oreille en mousse au monde dotés d'une technologie exclusive offrant une faible pression confortable dans l'oreille.
- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 28 dB
- La mousse souple absorbant l'énergie fournit une faible pression d'équilibre
- La conception résistante à l'humidité est moins susceptible de gonfler par absorption d'humidité
- La mousse polymère à récupération lente exclusive aide à obtenir de bonnes propriétés acoustiques
- La forme cylindrique permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduit auditif pour une étanchéité fiable
- La texture de la surface cellulaire exposée résiste au mouvement dans le conduit auditif, minimisant les réajustements
- Compatible avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ II font partie de la gamme Classic et sont fabriqués à partir d'une composition de matériau améliorée conçue pour répondre à certaines exigences locales. Conçus dans une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, ils offrent une étanchéité efficace avec une plus grande friction pour éviter le glissement, même avec le mouvement de la mâchoire. La mousse douce absorbant l'énergie offre une faible pression d'équilibre, s'étendant à la forme du conduit auditif de l'utilisateur pour un ajustement confortable et facile.
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ II sont résistants à l'humidité, ce qui leur permet de rester en place dans des conditions plus chaudes car ils sont moins susceptibles de gonfler par absorption d'humidité.
Fournit une réduction du bruit à 28 dB SNR et entièrement testé et approuvé selon la norme EN 352-2. Le modèle est compatible avec le système de validation 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear et disponible sous forme de prise sondée.