Imprimer

Tolvaptan

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

ACRO465350010EA 1050 EUR
ACRO465350010
Tolvaptan
Tolvaptan
Formule: C₂₆H₂₅ClN₂O₃
Poids moléculaire: 448,94 g/mol
Point de fusion: 225,9°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09838782
Numéro CAS: 150683-30-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR